Ethyl (2,6-difluorophenyl)acetate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Ethyl 2-(2,6-difluorophenyl)acetate
PC32680-1G
PC32680-250MG
APOSPC32680-1GEA
108
EUR
APOSPC32680-1G
APOSPC32680-250MG
Ethyl (2,6-difluorophenyl)acetate
Ethyl (2,6-difluorophenyl)acetate
Formula:
C₁₀H₁₀F₂O₂ Peso molecolare: 200,19 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01765417 CAS Number: 680217-71-4 |