Stampa…
6-Fluoro-2-mercaptobenzothiazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Fluorobenzo[d]thiazole-2(3H)-thione
PC3267-1G PC3267-5G
APOSPC3267-1GEA 62.6 EUR
APOSPC3267-1G APOSPC3267-5G
6-Fluoro-2-mercaptobenzothiazole
6-Fluoro-2-mercaptobenzothiazole
Formula: C₇H₄FNS₂
Peso molecolare: 185,25 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00665747
CAS Number: 80087-71-4