Stampa…
2-(Trifluoromethylthio)phenylacetonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3266-1G PC3266-5G
APOSPC3266-1GEA 143 EUR
APOSPC3266-1G APOSPC3266-5G
2-(Trifluoromethylthio)phenylacetonitrile 98%
2-(Trifluoromethylthio)phenylacetonitrile
Formula: C₉H₆F₃NS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236352
CAS Number: 237424-20-3
UN: 2810
ADR: 6.1 III