3-Bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC3261-1G
PC3261-250MG
APOSPC3261-1GEA
92.8
EUR
APOSPC3261-1G
APOSPC3261-250MG
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-indazole
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Formula:
C₈H₄BrF₃N₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09998163 CAS Number: 1086378-32-6 |