Stampa…
Ethyl-5H-octafluorovalerate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentanoate, 5H-Octafluorovaleric acid Ethyl Ester
PC3260A-25G PC3260A-5G
APOSPC3260A-25GEA 299 EUR
APOSPC3260A-25G APOSPC3260A-5G
Ethyl-5H-octafluorovalerate 97%
Ethyl-5H-octafluorovalerate
Formula: C₇H₆F₈O₂
Peso molecolare: 274,11 g/mol
Punto di ebollizione: 180 °C
Densità: 1,453 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00153153
CAS Number: 2795-50-8
UN: 3272
ADR: 3,III