Stampa…
2,4-Difluorothiobenzamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC32594-5G PC32594-250MG PC32594-100MG
APOSPC32594-5GEA 261 EUR
APOSPC32594-5G APOSPC32594-250MG APOSPC32594-100MG
2,4-Difluorothiobenzamide 95%
2,4-Difluorothiobenzamide
Formula: C₇H₅F₂NS
Punto di fusione: 128…132 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085011
CAS Number: 175276-92-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III