Stampa…
4-Fluoro-2-methyl-6-nitroaniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3258-1G PC3258-5G PC3258-10G
APOSPC3258-1GEA 14.7 EUR
APOSPC3258-1G APOSPC3258-5G APOSPC3258-10G
4-Fluoro-2-methyl-6-nitroaniline 97%
4-Fluoro-2-methyl-6-nitroaniline
Formula: C₇H₇FN₂O₂
Punto di fusione: 98…100 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09152778
CAS Number: 147285-87-8