Stampa…
Ethyl perfluorononanoate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3253-25G PC3253-100G
APOSPC3253-25GEA 206 EUR
APOSPC3253-25G APOSPC3253-100G
Ethyl perfluorononanoate 97%
Ethyl perfluorononanoate
Formula: C₁₁H₅F₁₇O₂
Punto di ebollizione: 84…85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039245
CAS Number: 30377-52-7
EINECS: 250-159-7