Stampa…
Ethyl pentafluoropropionate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC3250-25G PC3250-10G PC3250-100G PC3250-1G PC3250-5G
APOSPC3250-25GEA 65.5 EUR
APOSPC3250-25G APOSPC3250-10G APOSPC3250-100G APOSPC3250-1G APOSPC3250-5G
Ethyl pentafluoropropionate 98%
Ethyl pentafluoropropionate
Undergoes Wittig reaction to give 1-perfluoroalkylenol ethers, which are useful precursors to other fluorine containing molecules: JOC., 57, 3807 (1992).
Formula: C₅H₅F₅O₂
Peso molecolare: 192,09 g/mol
Punto di ebollizione: 73…76 °C
Densità: 1,299 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 1 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000431
CAS Number: 426-65-3
EINECS: 207-043-6
UN: 3272
ADR: 3,II