Stampa…
3-Bromo-5-fluoroanthranilic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-3-bromo-5-fluorobenzoic acid
PC32490-1G PC32490-5G PC32490-10G
APOSPC32490-1GEA 14.7 EUR
APOSPC32490-1G APOSPC32490-5G APOSPC32490-10G
3-Bromo-5-fluoroanthranilic acid
3-Bromo-5-fluoroanthranilic acid
Formula: C₇H₅BrFNO₂
Peso molecolare: 234,02 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00662509
CAS Number: 259269-84-6