Ethyl pentafluorobenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₅F₅O₂ Punto di ebollizione: 112…114 °C Densità: 1,431 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 80 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00039211 CAS Number: 4522-93-4 EINECS: 224-854-0 |