Stampa…
Ethyl-4-hydroxy-6-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 4-hydroxy-6-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carboxylate
PC3247-1G PC3247-250MG PC3247-5G
APOSPC3247-1GEA 58.2 EUR
APOSPC3247-1G APOSPC3247-250MG APOSPC3247-5G
Ethyl-4-hydroxy-6-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carboxylate 97%
Ethyl-4-hydroxy-6-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carboxylate
Formula: C₁₃H₁₀F₃NO₄
Peso molecolare: 301,2200 g/mol
Punto di fusione: 297…305 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00219847
CAS Number: 175203-85-7