Stampa…
Ethyl-2-methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3246-250MG PC3246-1G PC3246-5G
APOSPC3246-250MGEA 36.4 EUR
APOSPC3246-250MG APOSPC3246-1G APOSPC3246-5G
Ethyl-2-methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate 97%
Ethyl-2-methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formula: C₈H₈F₃NO₂S
Peso molecolare: 239,22 g/mol
Punto di fusione: 34…37 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00153150
CAS Number: 117724-62-6