Stampa…
Ethyl-2-methyl-4,4,4-trifluorobutyrate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3245K-5G PC3245K-1G
APOSPC3245K-5GEA 263 EUR
APOSPC3245K-5G APOSPC3245K-1G
Ethyl-2-methyl-4,4,4-trifluorobutyrate 95%
Ethyl-2-methyl-4,4,4-trifluorobutyrate
Formula: C₇H₁₁F₃O₂
Peso molecolare: 184,16 g/mol
Punto di ebollizione: 142…145 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00190636
CAS Number: 143484-00-8
UN: 1993
ADR: 3,III