Dimethyl (4-fluorobenzyl)malonate
Fornitore: Apollo Scientific
PC32416-25G
PC32416-5G
PC32416-1G
APOSPC32416-25GEA
865
EUR
APOSPC32416-25G
APOSPC32416-5G
APOSPC32416-1G
Dimethyl (4-fluorobenzyl)malonate
Dimethyl (4-fluorobenzyl)malonate
Formula:
C₁₂H₁₃FO₄ Peso molecolare: 240,23 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01934558 CAS Number: 252938-22-0 |