Stampa…
2-(4-Trifluoromethylpyridin-2-yloxy)ethanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(2-Hydroxyethoxy)-4-(trifluoromethyl)pyridine
PC32400-1G PC32400-250MG
APOSPC32400-1GEA 328 EUR
APOSPC32400-1G APOSPC32400-250MG
2-(4-Trifluoromethylpyridin-2-yloxy)ethanol
2-(4-Trifluoromethylpyridin-2-yloxy)ethanol
Formula: C₈H₈F₃NO₂
Peso molecolare: 207,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00126446
CAS Number: 257295-59-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III