Stampa…
Ethyl heptafluorobutyrate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC3240-25G PC3240-10G PC3240-5G PC3240-100G
APOSPC3240-25GEA 79.9 EUR
APOSPC3240-25G APOSPC3240-10G APOSPC3240-5G APOSPC3240-100G
Ethyl heptafluorobutyrate 98%
Ethyl heptafluorobutyrate
Formula: C₆H₅F₇O₂
Punto di ebollizione: 95…98 °C
Densità: 1,396 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 14 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000434
CAS Number: 356-27-4
EINECS: 206-602-1
UN: 3272
ADR: 3,II