Stampa…
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC32398-25G PC32398-5G
APOSPC32398-25GEA 157 EUR
APOSPC32398-25G APOSPC32398-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₃BrF₃N
Peso molecolare: 226 g/mol
Punto di ebollizione: 84…85 °C/14mmHg
Punto di fusione: –21…–20 °C
Densità: 1.827 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00153085
CAS Number: 175205-81-9