Stampa…
3-(4-Methoxyphenyl)-1,1,1-trifluoro-2-propanone
Fornitore: Apollo Scientific
PC32341-1G PC32341-5G
APOSPC32341-1GEA 364 EUR
APOSPC32341-1G APOSPC32341-5G
3-(4-Methoxyphenyl)-1,1,1-trifluoro-2-propanone
3-(4-Methoxyphenyl)-1,1,1-trifluoro-2-propanone
Formula: C₁₀H₉F₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01764734
CAS Number: 22102-10-9