Stampa…
Ethyl-4-fluorobenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Fluorobenzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-fluorobenzoate
PC3230-100G PC3230-1KG PC3230-500G
APOSPC3230-100GEA 20.5 EUR
APOSPC3230-100G APOSPC3230-1KG APOSPC3230-500G
Ethyl-4-fluorobenzoate 98%
Ethyl-4-fluorobenzoate
Formula: C₉H₉FO₂
Peso molecolare: 168,17 g/mol
Punto di ebollizione: 209…210 °C
Punto di fusione: 25…27 °C
Densità: 1,146 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000351
CAS Number: 451-46-7
EINECS: 207-194-8