Stampa…
4-Fluoro-3-nitrobenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC32290-100G PC32290-25G PC32290-5G
APOSPC32290-100GEA 132 EUR
APOSPC32290-100G APOSPC32290-25G APOSPC32290-5G
4-Fluoro-3-nitrobenzaldehyde
4-Fluoro-3-nitrobenzaldehyde
Formula: C₇H₄FNO₃
Punto di fusione: 45…47 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01861388
CAS Number: 42564-51-2