Stampa…
2-Fluorophenyl isothiocyanate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC32287-25G PC32287-5G
APOSPC32287-25GEA 228 EUR
APOSPC32287-25G APOSPC32287-5G
2-Fluorophenyl isothiocyanate 97%
2-Fluorophenyl isothiocyanate
Formula: C₇H₄FNS
Peso molecolare: 153,18 g/mol
Punto di ebollizione: 103…104 °C/12mmHg
Punto di fusione: 24…26 °C
Densità: 1,248 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004800
CAS Number: 38985-64-7
EINECS: 254-237-1
UN: 2922
ADR: 8+6.1,II