Stampa…
3-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC32284-5G PC32284-25G
APOSPC32284-5GEA 58 EUR
APOSPC32284-5G APOSPC32284-25G
3-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate 98%
3-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Formula: C₈H₄F₃NS
Punto di ebollizione: 206…208 °C
Densità: 1,335 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 94 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004806
CAS Number: 1840-19-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III