Stampa…
Ethyl {[4-(trifluoromethoxy)phenyl]amino}acetate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC32272-1G PC32272-250MG PC32272-500MG
APOSPC32272-1GEA 105 EUR
APOSPC32272-1G APOSPC32272-250MG APOSPC32272-500MG
Ethyl {[4-(trifluoromethoxy)phenyl]amino}acetate
Ethyl {[4-(trifluoromethoxy)phenyl]amino}acetate
Formula: C₁₁H₁₂F₃NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00176763
CAS Number: 306935-79-5