Stampa…
4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3223-1G PC3223-250MG
APOSPC3223-1GEA 289 EUR
APOSPC3223-1G APOSPC3223-250MG
4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester 98%
4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₃H₁₅BFNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09998162
CAS Number: 1035235-29-0