Stampa…
4-Amino-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Amino-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 3-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
PC3221-1G PC3221-5G PC3221-10G
APOSPC3221-1GEA 108 EUR
APOSPC3221-1G APOSPC3221-5G APOSPC3221-10G
4-Amino-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
4-Amino-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₂H₁₇BFNO₂
Peso molecolare: 237,08 g/mol
Punto di fusione: 163…166 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD09951877
CAS Number: 819057-45-9