Stampa…
Ethyl-3-fluorobenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3220-100G PC3220-25G
APOSPC3220-100GEA 46.4 EUR
APOSPC3220-100G APOSPC3220-25G
Ethyl-3-fluorobenzoate 98%
Ethyl-3-fluorobenzoate
Formula: C₉H₉FO₂
Punto di ebollizione: 94…95 °C/16mmHg
Densità: 1,136 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000336
CAS Number: 451-02-5
EINECS: 207-191-1