Stampa…
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3215-100G PC3215-25G PC3215-5G
APOSPC3215-100GEA 115 EUR
APOSPC3215-100G APOSPC3215-25G APOSPC3215-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formula: C₇H₅BrF₃NO
Peso molecolare: 256,02 g/mol
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00190127
CAS Number: 191602-54-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III