Stampa…
4-Amino-3,5-dichloro-2,6-difluoropyridine, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,5-Dichloro-2,6-difluoropyridin-4-amine
PC32132-5G PC32132-1G PC32132-25G
APOSPC32132-5GEA 52.4 EUR
APOSPC32132-5G APOSPC32132-1G APOSPC32132-25G
4-Amino-3,5-dichloro-2,6-difluoropyridine, grado tecnico
4-Amino-3,5-dichloro-2,6-difluoropyridine
Formula: C₅H₂Cl₂F₂N₂
Peso molecolare: 198,99 g/mol
Punto di fusione: 112…114 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011574
CAS Number: 2840-00-8
EINECS: 220-630-1