Stampa…
1-(2-Fluoro-5-nitrophenyl)-2,5-dimethylpyrrole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC32129-1G PC32129-5G
APOSPC32129-1GEA 86.1 EUR
APOSPC32129-1G APOSPC32129-5G
1-(2-Fluoro-5-nitrophenyl)-2,5-dimethylpyrrole
1-(2-Fluoro-5-nitrophenyl)-2,5-dimethylpyrrole
Formula: C₁₂H₁₁FN₂O₂
Punto di fusione: 56…58 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02180649
CAS Number: 465514-85-6