Stampa…
1-(2-Fluoro-5-nitrophenyl)-1H-pyrrole
Fornitore: Apollo Scientific
PC32128-1G PC32128-250MG PC32128-500MG PC32128-5G
APOSPC32128-1GEA 380 EUR
APOSPC32128-1G APOSPC32128-250MG APOSPC32128-500MG APOSPC32128-5G
1-(2-Fluoro-5-nitrophenyl)-1H-pyrrole
1-(2-Fluoro-5-nitrophenyl)-1H-pyrrole
Formula: C₁₀H₇FN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02180646
CAS Number: 96623-75-5