1-(5-Amino-2-fluorophenyl)ethanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₈FNO Punto di fusione: 68…77 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02090052 CAS Number: 67500-19-0 |