Stampa…
5-(Trifluoromethyl)benzo[2,1,3]thiadiazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3212-1G PC3212-5G
APOSPC3212-1GEA 89.9 EUR
APOSPC3212-1G APOSPC3212-5G
5-(Trifluoromethyl)benzo[2,1,3]thiadiazole 97%
5-(Trifluoromethyl)benzo[2,1,3]thiadiazole
Formula: C₇H₃F₃N₂S
Punto di ebollizione: 100 °C/15mmHg
Punto di fusione: 36…37 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00114584
CAS Number: 17754-05-1