Stampa…
Ethyl-2-fluorobenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 2-fluorobenzoate, 2-Fluorobenzoic acid ethyl ester
PC3210-100G PC3210-250G PC3210-25G
APOSPC3210-100GEA 20.5 EUR
APOSPC3210-100G APOSPC3210-250G APOSPC3210-25G
Ethyl-2-fluorobenzoate 98%
Ethyl-2-fluorobenzoate
Formula: C₉H₉FO₂
Peso molecolare: 168,17 g/mol
Punto di ebollizione: 217…220 °C
Densità: 1,15 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039214
CAS Number: 443-26-5
EINECS: 207-134-0