2'-Fluoro-5'-nitroacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₆FNO₃ Punto di fusione: 46…50 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00277867 CAS Number: 79110-05-7 |