Stampa…
4-(Trifluoromethoxy)aniline hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC32088-1G PC32088-5G
APOSPC32088-1GEA 55.3 EUR
APOSPC32088-1G APOSPC32088-5G
4-(Trifluoromethoxy)aniline hydrochloride
4-(Trifluoromethoxy)aniline hydrochloride
Formula: C₇H₇ClF₃NO
Peso molecolare: 213,5900 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00219956
CAS Number: 42823-24-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III