Stampa…
8-Fluoroquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3205-1G PC3205-25G PC3205-5G
APOSPC3205-1GEA 14.7 EUR
APOSPC3205-1G APOSPC3205-25G APOSPC3205-5G
8-Fluoroquinoline
8-Fluoroquinoline
Formula: C₉H₆FN
Peso molecolare: 147,1500 g/mol
Punto di ebollizione: 148…150 °C/30mmHg
Densità: 1,215 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01685514
CAS Number: 394-68-3