Stampa…
(2,4-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3202-1G PC3202-5G
APOSPC3202-1GEA 34.8 EUR
APOSPC3202-1G APOSPC3202-5G
(2,4-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(2,4-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formula: (C₆H₃(CF₃)₂)OCH₂COOH
Punto di fusione: 87,5…87.9 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042492
CAS Number: 177952-39-5