Stampa…
Ethyl-2,4-difluorobenzoate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 2,4-difluorobenzoate
PC3201E-25G PC3201E-100G
APOSPC3201E-25GEA 33.5 EUR
APOSPC3201E-25G APOSPC3201E-100G
Ethyl-2,4-difluorobenzoate 97%
Ethyl-2,4-difluorobenzoate
Formula: C₉H₈F₂O₂
Peso molecolare: 186,16 g/mol
Punto di ebollizione: 65…67 °C/15mmHg
Densità: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00153149
CAS Number: 108928-00-3