Stampa…
Ethyl difluoroacetate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Difluoroacetic ethyl ester
PC3200-100G PC3200-25G PC3200-500G
APOSPC3200-100GEA 43.5 EUR
APOSPC3200-100G APOSPC3200-25G APOSPC3200-500G
Ethyl difluoroacetate 98%
Ethyl difluoroacetate
Formula: C₄H₆F₂O₂
Peso molecolare: 124.09 g/mol
Punto di ebollizione: 98…99 °C
Densità: 1.18 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 23.9 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013578
CAS Number: 454-31-9
EINECS: 207-223-4
UN: 2924
ADR: 3+8 III