Stampa…
Methyl-4-chloro-3-fluorobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 4-chloro-3-fluorobenzoate, 4-Chloro-3-fluorobenzoic acid methyl ester
PC31950-1G PC31950-25G PC31950-5G
APOSPC31950-1GEA 14.7 EUR
APOSPC31950-1G APOSPC31950-25G APOSPC31950-5G
Methyl-4-chloro-3-fluorobenzoate
Methyl-4-chloro-3-fluorobenzoate
Formula: C₈H₆ClFO₂
Peso molecolare: 188,59 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00209299
CAS Number: 206362-87-0