Stampa…
1-Chloro-4,5-difluoro-2-nitrobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-4,5-difluoronitrobenzene
PC3191-1G PC3191-25G PC3191-5G
APOSPC3191-1GEA 17.6 EUR
APOSPC3191-1G APOSPC3191-25G APOSPC3191-5G
1-Chloro-4,5-difluoro-2-nitrobenzene 98%
1-Chloro-4,5-difluoro-2-nitrobenzene
Formula: C₆H₂ClF₂NO₂
Peso molecolare: 193,5354 g/mol
Punto di ebollizione: 118 °C/31mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04973764
CAS Number: 771-76-6