Stampa…
Diethyl (4-chloro-2-fluorophenyl)malonate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC31868-1G PC31868-250MG PC31868-5G
APOSPC31868-1GEA 249 EUR
APOSPC31868-1G APOSPC31868-250MG APOSPC31868-5G
Diethyl (4-chloro-2-fluorophenyl)malonate 95%
Diethyl (4-chloro-2-fluorophenyl)malonate
Formula: C₁₃H₁₄ClFO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01570544
CAS Number: 680211-90-9