Stampa…
Ethyl dibromofluoroacetate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC3185-100G PC3185-25G
APOSPC3185-100GEA 607 EUR
APOSPC3185-100G APOSPC3185-25G
Ethyl dibromofluoroacetate 97%
Ethyl dibromofluoroacetate
Formula: C₄H₅Br₂FO₂
Punto di ebollizione: 82 °C/33mmHg
Densità: 1,894 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042068
CAS Number: 565-53-7
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III