Stampa…
2-Fluoro-6-(4-(methylthio)phenoxy)benzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC31842-250MG PC31842-1G
APOSPC31842-250MGEA 21.9 EUR
APOSPC31842-250MG APOSPC31842-1G
2-Fluoro-6-(4-(methylthio)phenoxy)benzonitrile
2-Fluoro-6-(4-(methylthio)phenoxy)benzonitrile
Formula: C₁₄H₁₀FNOS
Punto di fusione: 68…71 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00068069
CAS Number: 148901-52-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III