Stampa…
Ethyl 2-(4-chlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-pyrazole-4-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3184-1G PC3184-250MG
APOSPC3184-1GEA 87 EUR
APOSPC3184-1G APOSPC3184-250MG
Ethyl 2-(4-chlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-pyrazole-4-carboxylate 97%
Ethyl-2-(4-chlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate
Formula: C₁₃H₁₀ClF₃N₂O₂
Peso molecolare: 318.69 g/mol
Punto di ebollizione: 126…128 °C/0.02mmHg
Punto di fusione: 52…54 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052074
CAS Number: 112055-36-4