Stampa…
Ethyl-5-(4-chlorophenyl)-2-(trifluoromethyl)-3-furoate
Fornitore: Apollo Scientific
PC3183-10G PC3183-1G PC3183-5G
APOSPC3183-10GEA 977 EUR
APOSPC3183-10G APOSPC3183-1G APOSPC3183-5G
Ethyl-5-(4-chlorophenyl)-2-(trifluoromethyl)-3-furoate
Ethyl-5-(4-chlorophenyl)-2-(trifluoromethyl)-3-furoate
Formula: C₁₄H₁₀ClF₃O₃
Peso molecolare: 318,68 g/mol
Punto di fusione: 91…93 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00275556
CAS Number: 175276-59-2