Stampa…
2-Fluoro-6-methoxypyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3181-1G PC3181-5G
APOSPC3181-1GEA 102 EUR
APOSPC3181-1G APOSPC3181-5G
2-Fluoro-6-methoxypyridine
2-Fluoro-6-methoxypyridine
Formula: C₆H₆FNO
Flash Pt: <60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09998161
CAS Number: 116241-61-3
UN: 1993
ADR: 3,III