Ethyl chlorofluoroacetate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₄H₆ClFO₂ Punto di ebollizione: 128…130 °C Densità: 1,225 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 44 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00039333 CAS Number: 401-56-9 EINECS: 206-930-5 UN: 2920 ADR: 8+3,II |