Stampa…
(3-Fluorobenzyl)triphenylphosphonium chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC31781-1G PC31781-500MG PC31781-5G
APOSPC31781-1GEA 77.1 EUR
APOSPC31781-1G APOSPC31781-500MG APOSPC31781-5G
(3-Fluorobenzyl)triphenylphosphonium chloride
(3-Fluorobenzyl)triphenylphosphonium chloride
Formula: C₂₅H₂₁ClFP
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00179768
CAS Number: 55128-97-7